Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Formato:
Frasco
Inactivado por calor:
No
Sí
Gamma-irradiated:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
paquete de 10
Descripción
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
- Los sueros fetales bovinos Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos
- Se ha ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
- Certificación ISO 13485; procesado en instalaciones reguladas por la FDA
- El frasco Gibco es más fácil de usar en la campana extractora, reduce el riesgo de contaminación y ayuda a los usuarios a realizar más coherentemente el cultivo celular
- El adhesivo extraíble de la etiqueta proporciona una referencia cómoda del número de lote y la fecha de caducidad
- Sueros para cultivo celular con líneas celulares robustas; buen valor para investigaciones básicas necesarias
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar por debajo de –10°C. |
| Especie | Ganado/bovino |
| Age | Fetal |
| País de origen | Consulte CoA para conocer el origen específico* |
| Formato | Frasco |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 50 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Triple filtrado, 0,1 μm |
| Probado para | Hasta 50 pruebas de calidad, incluyendo 9 pruebas de virus CFR*, endotoxinas y rendimiento (*Nota: Si se fabrica en el Reino Unido, se realizan las 9 pruebas de CFR excepto las pruebas del virus de la lengua azul y la rabia, que se realizan a través de EMA) |
| Mostrar más |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.