Learn More
Ferroportin/SLC40A1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-21502
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ferroportin/SLC40A1 Polyclonal specifically detects Ferroportin/SLC40A1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
Especificaciones
Ferroportin/SLC40A1 | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Pig, Bovine |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.1 mL |
Título del producto
Ferroportin/SLC40A1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.1mL; Unlabeled
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido