Learn More
FG 7142, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
FG 7142 is a benzodiazepine inverse agonist and anxiogenic agent. Increases tyrosine hydroxylation and causes upregulation of β-adrenoceptors in mouse cerebral cortex.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | FG 7142 |
CAS | 78538-74-6 |
Fórmula molecular | C13H11N3O |
Número MDL | MFCD00055075 |
Cantidad | 100 mg |
Sinónimo | n-methyl-beta-carboline-3-carboxamide, unii-60po70n1bp, n-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole-3-carboxamide, beta-carboline-3-carboxylic acid n-methylamide, 9h-pyrido 3,4-b indole-3-carboxamide, n-methyl, beta-cca methylamide, n-methyl-9h-, a-carboline-3-carboxamide, tocris-0554 |
Clave InChI | QMCOPDWHWYSJSA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CNC(=O)C1=CC2=C(NC3=C2C=CC=C3)C=N1 |
Nombre IUPAC | N-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxamide |
Peso molecular (g/mol) | 225.25 |