missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FGF21 Mouse anti-Human, Clone: UMAB71, lyophilized, UltraMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies UM500059CF

Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities and are involved in a variety of biological processes including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. The function of this growth factor has not yet been determined.Especificaciones
FGF21 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
FGF21 | |
fibroblast growth factor 21 | |
Mouse | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
26291 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Lyophilized |
Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
UMAB71 | |
PBS with 8% trehalose and no preservative | |
Q9NSA1 | |
FGF21 | |
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 29-209 of human FGF21 produced in E.coli. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
FGF21 Mouse anti-Human, Clone: UMAB71, lyophilized, UltraMAB™
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido