Learn More
Thermo Scientific™ FH 40 G Multi-Purpose Digital Survey Meter
Utilice un instrumento práctico y versátil para distintas aplicaciones de detección de radiación, incluida la protección personal contra la radiación y la detección de radiación beta, gamma y de rayos X.
Marca:  Thermo Scientific™ 4254008
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13417416
  • 5410.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Los medidores de las series FH G y FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) no están a la venta en Reino Unido
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
> 30 keV
Versión de exportación con factor de calibración seleccionable
Medidor de radiación digital
1,7 in
7,4 cm
Dependiente de la sonda utilizada
2,9 in
7,7 in
FH 40 G: 10 µR - 1000 R; FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: 10 µR - 100 R; FH 40 G-10: 100 NSV - 10 Sv
Cumple con los requisitos IP 67 para impermeabilización; resistencia a impactos/aprobación NRPB (Reino Unido); ICRU 39 para unidades SI
FH 40 G: De 36 keV a 1,3 MeV; FH 40 G-L: De 36 keV a 1,3 MeV; FH 40 G-10: De 30 keV a 4,4 MeV; FH 40 GL-omega: De 36 keV a 1,3 MeV
hasta 100 mSv/h
FH 40 G, FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: Respuesta (Roentgen) - R; FH 40 G-10: Tasa de dosificación ambiente equivalente (H™(10)) - Sv
0,41 kg
195 mm
0,9 lb
4,2 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ FH 40 G Multi-Purpose Digital Survey Meter >