Learn More
Estándar FIA Aromatics ASTM D 1319 (valor nominal: 15,18 % vol), Paragon Scientific™
Material de referencia certificado para la calibración y verificación de los instrumentos de laboratorio utilizados en las pruebas de petróleo y productos derivados para los tipos de hidrocarburos en productos petrolíferos líquidos por medio de la adsorción de indicadores fluorescentes ASTM D1319.
Marca:  Paragon Scientific CRM-FIKR
Código de producto. 16030040
  • 306.00€ / 250 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Material de referencia certificado para absorción de indicador fluorescente
  • Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
  • Certificado mediante el método Round Robin
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
UN 1223
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Kerosine sweetened
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.