Learn More
Fialuridina, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad: 100 mg
Especificaciones
Especificaciones
Peso molecular | 372.09 |
Pureza | ≥ 97,5 % |
Cantidad | 100 mg |
Color | De blanco a beis |