Learn More
Thermo Scientific™ Divisores para cajas de cartón para ultracongeladores y congeladores criogénicos
Organice el almacenamiento de viales en cajas criogénicas mediante estos divisores para cajas de cartón.
Marca: Thermo Scientific™ AVL6212
31.80 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Organice el almacenamiento de viales con los divisores para cajas de cartón Thermo Scientific™ para ultracongeladores y congeladores criogénicos.
- Utilícelos en las cajas de almacenamiento de cartón para dividirlas en rejillas donde almacenar los viales.
- Divisores de cajas para aplicaciones de almacenamiento en frío disponibles en rejillas de 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 o 10 x 10.
Especificaciones
12 Pack | |
81 (rejilla de 9 x 9) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
Tamaño : 4.4 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
20Hours
4Minutes
25Seconds
20
Título del producto
Thermo Scientific™ Divisores para cajas de cartón para ultracongeladores y congeladores criogénicos > Admite viales de 13 mm (81); Tamaño de rejilla: 9 X 9; paquete de 12
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido