Learn More
Thermo Scientific™ Divisores para cajas de cartón para ultracongeladores y congeladores criogénicos
Organice el almacenamiento de viales en cajas criogénicas mediante estos divisores para cajas de cartón.
Marca: Thermo Scientific™ 5960
29.72 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Organice el almacenamiento de viales con los divisores para cajas de cartón Thermo Scientific™ para ultracongeladores y congeladores criogénicos.
- Utilícelos en las cajas de almacenamiento de cartón para dividirlas en rejillas donde almacenar los viales.
- Divisores de cajas para aplicaciones de almacenamiento en frío disponibles en rejillas de 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 o 10 x 10.
Especificaciones
64 (rejilla de 8 x 8) |