Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 9 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8008190 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15330430 Blanco cada uno
15340430 Verde cada uno
15360430 Magenta cada uno
12317629 Azul cada uno
4 options
Código de producto. 15330430
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 9 x 30 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (de 15 a 50 ml), Tubos (30 mm)
Material Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 9
Forma Aberturas en forma de lágrima
Apilables No
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 15 a 50 ml
N.º por caja 1
Cantidad 8/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 110 x 110 x 85mm
Longitud (métrico) 110 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 30 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 3 Tiers
Altura (métrico) 85 mm
matriz, red, conjunto 3 x 3
Anchura (métrico) 110 mm