Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 36 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15300410 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15300410 Azul cada uno
15310410 Verde cada uno
15330410 Magenta cada uno
15390400 Blanco cada uno
4 options
Código de producto. 15300410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 36 x 13 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
Material Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 36
Forma Aberturas en forma de lágrima
Apilables No
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
Cantidad Cada uno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 104 x 104 x 59 mm
Longitud (métrico) 104 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 3 Tiers
Altura (métrico) 59 mm
matriz, red, conjunto 6 x 6
Anchura (métrico) 104 mm