Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 36 x 13 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Magenta |
| Admite | Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 10 ml) |
| Material | Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio |
| Posiciones | 36 |
| Forma | Aberturas en forma de lágrima |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de 5 a 10 ml |
| Cantidad | Cada uno |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 104 x 104 x 59 mm |
| Longitud (métrico) | 104 mm |
| Mostrar más |