Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000mL Bottles
Descripción
Thermo Scientific™ 1000mL Fiberlite Bottles combine a Nalgene bottle body with newly designed Fiberlite Cap Closure. These bottles are available for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed and Bios A Large-capacity centrifuges
Características
• PPCO & PC
• aumento de la vida útil del ciclo en comparación con los frascos Thermo Scientific anteriores - 100 ciclo de vida (tapas + frascos)
• Certificaciones USP clase VI - no citotóxicas
• las velocidades máximas coinciden con los rotores
• El diseño ergonómico de la palanca de velocidad permite una manipulación mucho más fácil del frasco y su retirada
Certifications
Conformidad normativa: USP clase IV, no citotóxico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | Paquete de 2 |
| Línea de productos | Fiberlite |
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP) no citotóxico |
| Graduated | No |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |