Learn More
Thermo Scientific™ Frasco Fiberlite de 250mL
Descripción
Los frascos Thermo Scientific™ Fiberlite de 250mL combinan un cuerpo de frascos Nalgene con un tapón Fiberlite de nuevo diseño. Estos frascos estarán disponibles para centrífugas de uso general y de alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX
Características
• PPCO & PC
• aumento de la vida útil del ciclo en comparación con el anterior frasco Thermo Scientific - 100 ciclo de vida (tapas + frascos)
• Certificaciones USP clase VI - no citotóxicas
• las velocidades máximas coinciden con los rotores
• El diseño ergonómico de la palanca de velocidad permite una manipulación mucho más fácil del frasco y su retirada
Certifications
Conformidad normativa: USP clase IV, no citotóxico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Color | Transparente |
| Material | Policarbonato |
| Línea de productos | Fiberlite |
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP) no citotóxico |
| Graduated | No |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Frasco para centrífuga |
| Material del cierre | Policarbonato |
| Mostrar más |