Learn More
Thermo Scientific™ Frasco Fiberlite de 500mL Código de producto.: 15870907
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frasco Fiberlite de 500mL
Código de producto. 15870907
Polipropileno
Click to view available options
Material:
Policarbonato
Polipropileno
Código de producto. 15870907
Marca: Thermo Scientific™ 0101493
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos Thermo Scientific™ Fiberlite de 500mL combinan un frasco Nalgene con un tapón Fiberlite de diseño nuevo. Estos frascos están disponibles para la centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX
Los frascos Thermo Scientific™ Fiberlite de 500mL combinan un frasco Nalgene con un tapón Fiberlite de diseño nuevo. Estos frascos estarán disponibles para la centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX
Características
•PPCO PC
• aumento de la vida útil del ciclo en comparación con el anterior frasco Thermo Scientific - 100 ciclo de vida (tapas + frascos)
• Certificaciones USP clase VI - no citotóxicas
• las velocidades máximas coinciden con los rotores
• El diseño ergonómico de la palanca de velocidad permite una manipulación mucho más fácil del frasco y su retirada
Certifications
Conformidad normativa: USP clase IV, no citotóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Transparente
Incluye Gas chromatograph, split/splitless inlet, FID, auxiliary valve oven, 4-port valve, two 6-port valves, and columns
Material Polipropileno
Línea de productos Fiberlite
Volumen hasta el borde (métrico) 500 ml
Certificaciones/conformidad Clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP) no citotóxico
Graduated No
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de sellado
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote880026 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/03/2025 Catalog Number010-1493
Número de lote839416 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha22/07/2024 Catalog Number010-1493
Número de lote837549 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/07/2024 Catalog Number010-1493
Número de lote827908 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/06/2024 Catalog Number010-1493
Número de lote826756 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/06/2024 Catalog Number010-1493
Título del producto
Thermo Scientific™ Frasco Fiberlite de 500mL >