Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F12-6 x 500 LEX con Auto-Lock
Descripción
Reduzca el tiempo de preparación de la centrifugación mientras trabaja con la tranquilidad de que el rotor está bien fijado con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F12-6 x 500, que procesa los conocidos frascos de ml a más de 24.400 x g, y admite frascos más pequeños con los adaptadores disponibles.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Intercambio de rotores
- Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
- Mayor seguridad y comodidad
- No se necesitan herramientas.
- Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Thermo Scientific™ Auto-ID™Identificación instantánea de rotor
- Identificación inmediata de un rotor
- Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
- Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad
- Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
- Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo Fiberlite F12-6 × 500 LEX |
| Material | Compuesto de fibra de carbono |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 6 x 500 ml |
| RCF máx. | 24.471 x g |
| Vel. máx | 12.000 rpm |
| Radio (métrico) | 152 mm |
| Radio mín. (métrico) | 41 mm |
| Factor K | 2.302 |
| Longitud máx. del tubo | 160 mm |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.