Descripción
Compatibilice un flujo de trabajo completo en un único tubo cónico con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy, lo que permite un mayor ahorro de tiempo y costes, así como la reducción de residuos.
Características:
- Reduzca el tiempo de procesamiento con valores de fuerza g superiores mediante estos rotores de fibra de carbono ligeros.
- El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural
- Respaldado por una garantía de 15 años
- Compatible con frascos y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ para obtener soluciones de centrifugación completas
Compatible con:
Centrífugas de las series Beckman™ J2, Avanti (excepto Avanti J-HC), Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus, Jouan KR22i e Hitachi™ Himac™ CR21/CR22
Recomendada para:
Fracciones subcelulares, sedimentación de bacterias, clarificación de lisados, membranas celulares, disoluciones en gradiente de la celulosa de grandes partículas subcelulares y separación en gradiente de las células
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo Fiberlite F13-14 x 50cy |
| Material | Compuesto de fibra de carbono |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 4 x 50 mL |
| RCF máx. | 29.000 x g |
| Vel. máx | 13.000 rpm |
| Radio (métrico) | 153 mm |
| Radio mín. (métrico) | 83 mm |
| Factor K | 916 |
| Longitud máx. del tubo | 115 mm |
| Mostrar más |