Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F13-14 x 50cy
Descripción
Mejore el rendimiento con versatilidad y velocidad mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy, que proporciona una capacidad para 14 puestos.
Características:
Rotores Fiberlite:
- Reduce los tiempos de funcionamiento con las mayores fuerzas G alcanzadas por nuestros rotores de fibra de carbono ligeros
- El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural.
- Respaldado por una garantía de 15 años
- Compatible con frascos y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ para obtener soluciones de centrifugación completas
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubo se venden por separado. Para obtener el kit de regeneración de juntas tóricas, indique 021-149-027 o póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Multifuge™ X3/X3R/X3F/X3FR, Sorvall™ Legend™ XT/XF/XTR.
Recomendada para:
Sedimentación de células procariotas y eucariotas de cultivos celulares.
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo Fiberlite F13-14 x 50cy para Sorvall Legend X1/XT/XF |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 14 x 50 mL |
| RCF máx. | 14 636 x g (17 105 x g con 230 V) |
| Vel. máx | 9250 rpm (10 000 rpm con modelo de 230 V) |
| Radio mín. (métrico) | 8,3 cm |
| Factor K | 1808 |
| Longitud máx. del tubo | 121 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 30 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 y SL 40F |
| Mostrar más |