Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F14-6 x 250LE
Descripción
Aumente el rendimiento con la versatilidad, la velocidad y el sólido diseño resistente a la corrosión de fibra de carbono del rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE, que admite una amplia variedad de capacidades y aplicaciones.
Características:
Rotores Fiberlite:
- Reduzca el tiempo de procesamiento con valores de fuerza g superiores mediante estos rotores de fibra de carbono ligeros.
- Diseño resistente a la corrosión y a la fatiga que garantiza la integridad estructural
- Respaldado por una garantía de 15 años
- Compatible con frascos y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ para obtener soluciones de centrifugación completas
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubo se venden por separado. Solicite el kit de renovación de juntas tóricas (021-062-153) para repuestos. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie Thermo Scientific™ Sorvall™ Super T21, Sorvall Legend™ XT, T+, Multifuge™ X3, serie 3+, Beckman™ GS-6, Allegra™ 6, serie GP
Recomendada para:
Sedimentación de bacterias o células de levadura y para la purificación de ácidos nucleicos y células
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6 x 250LE para su uso con la serie Thermo Scientific Sorvall Legend XT, Multifuge X3 |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 6 x 250 ml |
| RCF máx. | 15 316 × g (18 533 × g con 230 V) |
| Vel. máx | 10 000 rpm (11 000 rpm 230 V) |
| Radio mín. (métrico) | 3,7 cm |
| Factor K | 2737 |
| Longitud máx. del tubo | 125 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 62 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F y SL 40F |
| Mostrar más |