Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F14-6 x 250LE
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4527982
Click to view available options
Vel. máx:
10 000 rpm (11 000 rpm 230 V)
RCF máx.:
15 316 × g (18 533 × g con 230 V)
Para utilizar con (equipo):
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F y SL 40F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10125664
Marca: Thermo Scientific™ 75003662
Maximice el rendimiento con versatilidad, velocidad y un diseño de fibra de carbono resistente y sin corrosión que admite una amplia gama de capacidades y aplicaciones con el rotor de ángulo fijo.
Aumente el rendimiento con la versatilidad, la velocidad y el sólido diseño resistente a la corrosión de fibra de carbono del rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE, que admite una amplia variedad de capacidades y aplicaciones.
Características:
Rotores Fiberlite:
  • Reduzca el tiempo de procesamiento con valores de fuerza g superiores mediante estos rotores de fibra de carbono ligeros.
  • Diseño resistente a la corrosión y a la fatiga que garantiza la integridad estructural
  • Respaldado por una garantía de 15 años
  • Compatible con frascos y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ para obtener soluciones de centrifugación completas
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubo se venden por separado. Solicite el kit de renovación de juntas tóricas (021-062-153) para repuestos. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie Thermo Scientific™ Sorvall™ Super T21, Sorvall Legend™ XT, T+, Multifuge™ X3, serie 3+, Beckman™ GS-6, Allegra™ 6, serie GP
Recomendada para:
Sedimentación de bacterias o células de levadura y para la purificación de ácidos nucleicos y células
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6 x 250LE para su uso con la serie Thermo Scientific Sorvall Legend XT, Multifuge X3
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 250 ml
RCF máx. 15 316 × g (18 533 × g con 230 V)
Vel. máx 10 000 rpm (11 000 rpm 230 V)
Radio mín. (métrico) 3,7 cm
Factor K 2737
Longitud máx. del tubo 125 mm
Diámetro máx. del tubo 62 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F y SL 40F
Ángulo 23°
Biocontainment Sí
Características ecológicas Eficiencia energética, menos residuos