Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F15-6 x 100y para Sorvall™ Legend™ X1, XT
Descripción
Procese muestras de hasta 100 ml con la capacidad de seis puestos del rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-6 x 100y.
Rotores Fiberlite:
- Reducción de los tiempos de procesamiento con los valores superiores de fuerza g de los rotores de fibra de carbono ligeros.
- El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural.
- Con una garantía de 15 años
Especificaciones:
- Capacidad: 6 x 100 ml
- Velocidad/RCF máx.: 15.000 rpm/24.652 x g†
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubos para el rotor F15-6 x 100 se venden por separado. Hay disponible además un kit de regeneración de juntas tóricas (021-069 -031). Póngase en contacto con el representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Series Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall Legend XT, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, Multifuge™ X3, Megafuge 16, Megafuge 40, SL 16, SL 40 Series, Eppendorf™ 5810/5804 y frascos Thermo Scientific Nalgene™.
Recomendada para:
Sedimentación de bacterias o células de levadura y purificación de ácidos nucleicos y células.
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F15-6 x 100y |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 6 × 100 ml |
| RCF máx. | 24.652 x g |
| Vel. máx | 15000 rpm |
| Radio mín. (métrico) | 2,5 cm |
| Factor K | 1536 |
| Longitud máx. del tubo | 105 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 38 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 y SL 40F |
| Mostrar más |