Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F21-48 x 2
Descripción
Soporte de protocolos de microvolúmenes con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2.
Características:
Rotor Fiberlite:
- Reduzca el tiempo de procesamiento con valores de fuerza g superiores mediante estos rotores de fibra de carbono ligeros.
- Garantice la integridad estructural con un diseño resistente a la corrosión y a la fatiga.
- Respaldado por una garantía de 15 años
Información para pedidos:
Los adaptadores para tubos se venden por separado en juegos de 24; también hay disponible un kit de renovación de juntas tóricas (021-489-021). Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, X3, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, X3, Megafuge 40, SL40 y Eppendorf™ 5810/5804, serie Sorvall Legend T+, Multifuge 3+, frascos y tubos Sorvall Legend 23R, MR23i, Thermo Scientific™ Nalgene™
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo Fiberlite F21-48 x 2 cy para Thermo Scientific Sorvall Legend X1 X3, Sorvall Legend ST40 |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 48 x 2 mL |
| RCF máx. | 25.055 x g |
| Vel. máx | 15.200 rpm |
| Radio mín. (métrico) | 5,1 cm |
| Factor K | 455 |
| Longitud máx. del tubo | 50 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 11 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge |
| Mostrar más |