Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F23-48 x 1.5
Click to view available options
Capacidad:
48 x 1,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Combine un elevado valor de fuerza g y una alta capacidad para microtubos de 1,5 ml con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F23-48 x 1,5 ml.
Características:
- Fabricación innovadora en fibra de carbono ligera que permite obtener diseños de rotor únicos e imposibles de realizar con piezas metálicas
- La resistencia a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural del rotor para una durabilidad sin precedentes.
- Este rotor cuenta con una garantía de 15 años.
- Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
- Mayor seguridad y comodidad
- No se necesitan herramientas.
- Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™
- Identificación inmediata de un rotor
- Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
- Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
- Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
- Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo Fiberlite F23-48x1.5 |
| Material | Compuesto de fibra de carbono |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 48 x 1,5 mL |
| RCF máx. | 57.368 x g |
| Vel. máx | 23.000 rpm |
| Radio (métrico) | 97 mm |
| Radio mín. (métrico) | 64 mm |
| Factor K | 137 |
| Longitud máx. del tubo | 40 mm |
| Mostrar más |