missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibronectin Antibody (TV-1), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18178423 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18178423 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18178423

Marca: Novus Biologicals NBP234504F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fibronectin Monoclonal specifically detects Fibronectin in Human, Mouse, Rat, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fibronectin
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TV-1
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CIG, ED-B, fibronectin 1, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, SMDCF
Símbolos de los genes FN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno T-cell lymphoma biopsy
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Fibronectin is a soluble dimeric glycoprotein of 440kDa, which is present in cells, extracellular matrix, and blood. This monoclonal antibody reacts with the cellular as well as plasma form of fibronectin. Reportedly, after iv administration, this monoclonal antibody localizes to tumor vessels where it binds to the underlying basement. Epitope recognized by this antibody is not accessible in normal tissues to the circulating monoclonal antibody indicating that it can be used to specifically target tumor vessels in vivo. TV-1 is reportedly useful for delivering vasoactive agents to tumors to induce increased vascular permeability or blood flow prior to treatment with chemotherapeutic drugs or monoclonal antibodys.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.