Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fibronectin CS1 Peptide
Código de producto. p-5384737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15458029 1 mg 1 miligramo
15448029 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15458029
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66606.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 872.96
Tipo de producto Fibronectin CS1 Peptide
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Glu-Ile-Leu-Asp-Val-Pro-Ser-Thr