Learn More
Ficodox™ Plus, Pure, Mixed COD Reagent, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Especificaciones
Especificaciones
Forma física | Líquido |
Punto de fusión | 3°C |
Punto de ebullición | 280°C |
Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
Color | Marrón a Amarillo |
Cantidad | 1 L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ficodox]TS Plus
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Ficodox™ Plus, Pure, Mixed COD Reagent, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido