Learn More
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10468343
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology)
Ficoll 400 se utiliza como componente de reactivos Denhard's y en tampones de carga de gel para geles de ADN. También se utiliza en la formación de gradientes de densidad para separar células y componentes subcelulares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26873-85-8
Fórmula molecular C15H27ClO12
Peso molecular (g/mol) 434.819
Clave InChI IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Sinónimo ficol 400
PubChem CID 88330506
Nombre IUPAC 2-(clorometil)oxirano;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ficoll™ 400
Color Blanco
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈400,000
Grado Biología molecular
Envase Frasco de polietileno
Rotación específica Inclusive between 50° (+ or -)
Nombre del producto
  • Ficoll 400