Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM, 1,074 g/ml
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Fabricado conforme a la Gestión de calidad certificada según ISO13485:2003
- Estéril y listo para usar; estable durante al menos tres años cuando se almacena correctamente
- Niveles bajos de endotoxinas (<0,12 EU/ml) asegurados y probados
- Ficoll-Paque PREMIUM
- Optimizado para el aislamiento de células mononucleares de sangre periférica humana, médula ósea y sangre del cordón umbilical.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1.084
- Se puede utilizar para aislar una amplia gama de células mononucleares humanas, incluidas las de mayor densidad, y para separar las células sanguíneas de ratones o ratas.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1.073
- Se puede utilizar para aislar células mononucleares humanas de baja densidad (por ejemplo, células estromales mesenquimales o monocitos).
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 6 x 100 mL |
| Contenido y almacenamiento | 4–30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Se puede utilizar para aislar células mononucleares humanas de baja densidad (por ejemplo, células estromales mesenquimales o monocitos). |
| Nivel de endotoxinas | <0,12 UE/ml |
| Osmolalidad | 276-298 mOsm/kg |
| Color | Incoloro a amarillento |
| dimDensity | 1.074 g/mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Formulario | Líquido |