Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Fabricado conforme a la Gestión de calidad certificada según ISO13485:2003
- Estéril y listo para usar; estable durante al menos tres años cuando se almacena correctamente
- Niveles bajos de endotoxinas (<0,12 EU/ml) asegurados y probados
- Ficoll-Paque PREMIUM
- Optimizado para el aislamiento de células mononucleares de sangre periférica humana, médula ósea y sangre del cordón umbilical.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1.084
- Se puede utilizar para aislar una amplia gama de células mononucleares humanas, incluidas las de mayor densidad, y para separar las células sanguíneas de ratones o ratas.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1.073
- Se puede utilizar para aislar células mononucleares humanas de baja densidad (por ejemplo, células estromales mesenquimales o monocitos).
Información de órdenes
El archivo de asistencia reglamentario (RSF) está disponible para Ficoll-Paque PREMIUM
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| Contenido y almacenamiento | 4–30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Optimizado para el aislamiento de células mononucleares de sangre periférica humana, médula ósea y sangre del cordón umbilical. |
| Nivel de endotoxinas | <0,12 UE/ml |
| Osmolalidad | 288-310 mOsm/kg |
| Color | Incoloro a amarillento |
| Tipo de producto | Medios de centrifugación |
| dimDensity | 1.078 g/mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Formulario | Líquido |