Learn More
Cytiva Medios de centrifugación Ficoll PM70
Código de producto. 11500734 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. 11500734
Marca: Cytiva 17031010
Se comportan como esferas neutras perfectas. Los medios de centrifugación Cytiva™ Ficoll PM70 se consideran las moléculas perfectas para estudiar la distribución del tamaño de los poros y la permeabilidad de las membranas.
  • Polímero de sacarosa de alto peso molecular (70 000) formado mediante la copolimerización de sacarosa con epiclorhidrina.
  • La estructura altamente ramificada y el alto contenido de grupos de hidroxilos implican que se alcance fácilmente una buena solubilidad en medios acuosos con concentraciones de hasta el 50 % p/v.
  • Presenta una toxicidad mínima, además de una viscosidad favorable y propiedades osmóticas.
  • Niveles bajos de endotoxinas (<0,12 EU/mg)
Para su uso en medios de perfusión para estudios de laboratorio en animales sensibles al dextrano.
Información de órdenes
Se suministra como polvos secados en aerosol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 g
Contenido y almacenamiento 4–30 °C
Para utilizar con (aplicación) Específicamente diseñados para su uso en medios de perfusión para estudios de laboratorio en animales sensibles al dextrano.
Viscosidad ≈ 10 ml/g
Nivel de endotoxinas 0,12 EU/mg
Color Blanco
Tipo de producto Medios de centrifugación
Formulario Polvo