Learn More
Cytiva Ficoll PM400
Polímeros de sacarosa de alto peso molecular formados mediante la copolimerización de sacarosa con epiclorhidrina. Cytiva™ Ficoll PM400 es un polímero hidrófilo neutral sintético y muy ramificado de sacarosa, utilizado para la producción de gradientes de densidad en la separación de células y componentes subcelulares mediante centrifugación o sedimentación en unidad de gravedad.
236.00€ - 7078.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 4–30 °C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento celular |
Viscosidad | 5 ηr a 20 °C: 10 % (p/v); 20 ηr a 20 °C: 20 % (p/v); 60 ηr a 20 °C: 30 % (p/v); 180 ηr a 20 °C: 40 % (p/v); 600 ηr a 20 °C: 50 % (p/v) |
Nivel de endotoxinas | 0,12 EU/mg |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11580724
|
Cytiva
17-0300-10 |
100 g |
236.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11590724
|
Cytiva
17-0300-50 |
500 g |
919.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11570724
|
Cytiva
17-0300-05 |
5 kg |
7078.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Para la producción de gradientes de densidad para la separación de células y componentes subcelulares mediante centrifugación o sedimentación en unidad de gravedad
- Polímero hidrófilo neutral y muy ramificado de sacarosa, que se disuelve fácilmente en solución acuosa
- Se pueden alcanzar concentraciones de hasta 50 % (p/v) que abarcan densidades de hasta 1.2 g/ml
- Tiene mejores propiedades osmóticas que la sacarosa
- Conserva la integridad morfológica y funcional
- Útil para la separación de células sensibles a la centrifugación y para la separación de células de densidad similares pero de tamaño diferente
- No penetra en membranas biológicas
- Se utiliza como materia prima para la preparación de gradientes Ficoll-Paque
- Se utiliza en otras aplicaciones, como electroforesis, hibridación, crioconservación y como hapteno-proteína portadora
- Se suministra como polvo seco
- Se utiliza en la formación de gradientes de densidad para la separación y el aislamiento de células eucariotas, orgánulos y células bacterianas, como un agente estabilizador y como medio de separación para el aislamiento de los linfocitos
- Se utiliza en medios de cultivo definido, hibridación de ácidos nucleicos, electroforesis y estudios inmunológicos
- Se utiliza para centrifugación en gradientes en todos los tipos de rotores de centrífuga y para la separación en la unidad de gravedad
Especificaciones
4–30 °C | |
5 ηr a 20 °C: 10 % (p/v); 20 ηr a 20 °C: 20 % (p/v); 60 ηr a 20 °C: 30 % (p/v); 180 ηr a 20 °C: 40 % (p/v); 600 ηr a 20 °C: 50 % (p/v) | |
Blanco | |
1.2 g/mL |
Aislamiento celular | |
0,12 EU/mg | |
Medios de centrifugación | |
Polvo |