Learn More
Implen™ Kit de campo para el NanoPhotometer™
El kit de campo Implen NanoPhotometer™ es su laboratorio de cribaje portátil. Con espacio para pipetas, recipientes de muestras y tampones, accesorios y documentación, se eliminan las limitaciones de un laboratorio.
Marca: Implen™ Field Kit
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El kit de campo NanoPhotometer™ es su laboratorio de cribaje portátil. Con hasta 8 horas de duración de la batería, no es necesario preocuparse por una toma de corriente. El práctico maletín de ruedas NanoPhotometer™ está especialmente diseñado para encajar en los compartimentos superiores de la mayoría de las principales líneas aéreas. Para cumplir con los requisitos de la TSA, el maletín puede estar equipado con un candado de la TSA para el transporte seguro en la aerolínea.
- Dimensiones exteriores: 480 × 380 × 240 mm
- Dimensiones interiores: 460 × 360 × 210 mm
- Peso: 5,5 kg
- Altura total cuando el mango está completamente extendido: 1040 mm
- Insertos de espuma entrecruzada personalizada, tipo: PLZ LD 45
Especificaciones
Dimensiones exteriores: 480 x 380 x 240 mm, dimensiones interiores: 460 x 360 x 210 mm | |
Espectroscopía en cualquier lugar (hasta 8 horas de duración de la batería) | |
Pipeta, contenedores de muestras y tampones, accesorios y documentación |
Para uso exclusivo en investigación