Learn More
Brand™ Válvula de llenado
Marca:  Brand™ 6698
21.09 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15633977
  • 31.50€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Válvula de llenado
25, 50, 100 ml
Dispensette III
1 unidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Brand™ Válvula de llenado > Capacidad: 25/50/100 ml