Learn More
Ayuda de filtrado, Celite Hyflo Super-cel™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Filter aid, Celite Hyflo Super-cel™ is used as a filtration agent, a functional filler in paints, plastics, paper, rubber, adhesives, catalysts, agricultural chemicals, pharmaceuticals and other chemicals, and a mild abrasive in polishes and cleaners. It is also used in clarifying liquids and oils, as an efficient thermal insulator; in manufacture of heat insulators, fire brick, and fire- and acid-proof packing materials; as an absorbent; in absorbent dynamite; as a solid carrier in chromatography; pozzolanic admixture in concrete mixes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Filter Aid, Celite Hyflo Super-cel« se utiliza como agente de filtración, un relleno funcional en pinturas, plásticos, papel, caucho, adhesivos, catalizadores, productos químicos agrícolas, productos farmacéuticos y otros productos químicos, y un abrasivo suave en abrillantadores y limpiadores. También se utiliza en la clarificación de líquidos y aceites, como aislante térmico eficiente; en la fabricación de aisladores de calor, ladrillos de fuego y materiales de embalaje a prueba de fuego y ácido; como absorbente; en dinamita absorbente; como portador sólido en cromatografía; mezcla pozzolánica en mezclas de hormigón.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente sellado. Incompatible con ácidos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Filter aid, Celite Hyflo Super-cel™ |
Olor | Odorless |
Cantidad | 500 g |
Índice Merck | 14,4973 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
RUO - Para uso exclusivo en investigación