Learn More
Ayuda de filtrado, Celite Hyflo Super-cel™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11445277
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
68855-54-9
O2Si
60.083
MFCD00132803
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
dioxosilano
O=[Si]=O
68855-54-9
O2Si
60.083
MFCD00132803
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
dioxosilano
O=[Si]=O
Medio filtrante, Celite Hyflo Super Cel, O2Si, número de CAS 68855-54-9; 500 g; CHEBI:30563, 319-127-6, H319-H335-H350-H372
Filter aid, Celite Hyflo Super-cel™ is used as a filtration agent, a functional filler in paints, plastics, paper, rubber, adhesives, catalysts, agricultural chemicals, pharmaceuticals and other chemicals, and a mild abrasive in polishes and cleaners. It is also used in clarifying liquids and oils, as an efficient thermal insulator; in manufacture of heat insulators, fire brick, and fire- and acid-proof packing materials; as an absorbent; in absorbent dynamite; as a solid carrier in chromatography; pozzolanic admixture in concrete mixes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Filter Aid, Celite Hyflo Super-cel« se utiliza como agente de filtración, un relleno funcional en pinturas, plásticos, papel, caucho, adhesivos, catalizadores, productos químicos agrícolas, productos farmacéuticos y otros productos químicos, y un abrasivo suave en abrillantadores y limpiadores. También se utiliza en la clarificación de líquidos y aceites, como aislante térmico eficiente; en la fabricación de aisladores de calor, ladrillos de fuego y materiales de embalaje a prueba de fuego y ácido; como absorbente; en dinamita absorbente; como portador sólido en cromatografía; mezcla pozzolánica en mezclas de hormigón.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente sellado. Incompatible con ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Filter aid, Celite Hyflo Super-cel™
Olor Odorless
Cantidad 2500 g
Índice Merck 14,4973
Información de solubilidad Insoluble in water.