Learn More
Filtro ayuda, Celite Standard Super-cel, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11449457
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
O2Si
60.083
MFCD00132803
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
dioxosilano
O=[Si]=O
O2Si
60.083
MFCD00132803
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
dioxosilano
O=[Si]=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Filtro ayuda, Celite Standard Super-cel se utiliza para maximizar los rendimientos de biodiesel como resultado de una mejor filtración, deshidratación, deshidratación e invernación.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
incompatibles con los ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Filter aid, Celite Standard Super-cel
Olor Odorless
Cantidad 500 g
CAS 61790-53-2
Índice Merck 14,4973
Información de solubilidad Insoluble in water.