Learn More
Filtro ayuda, Celite AW Standard Supercel™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15409019
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Filtro ayuda, Celite AW Standard Supercel se utiliza para filtraciones generales. También se utiliza como relleno funcional en pinturas, plásticos, papel, caucho, adhesivos, catalizadores, productos químicos agrícolas, productos farmacéuticos y otros productos químicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Filter Aid, Celite AW Standard Supercel™
Olor Odorless
Cantidad 500 g
CAS 61790-53-2
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00132803
Índice Merck 14,4973
Sinónimo Celite 521AW, filter aid
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC dioxosilano
Peso molecular (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563