Learn More
Filtro ayuda, Harborlite 800, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Descripción
Filter aid, Harborlite 800 is used in multiple industrial applications such as chemical processing, mineral and lubrication oil production, biodiesel purification. It is also used for filtration performance in brewing, juices, wine, sugar syrups, edible vegetable and fish oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ayuda de filtrado, Harborlite 800 se utiliza en múltiples aplicaciones industriales como procesamiento químico, producción de minerales y aceite lubricante, purificación de biodiesel. También se utiliza para el rendimiento de filtración en la elaboración de cerveza, jugos, vino, jarabes de azúcar, vegetales comestibles y aceites de pescado.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
Harborlite es una marca registrada de Harborlite Corportion.
Ayuda de filtrado, Harborlite 800 se utiliza en múltiples aplicaciones industriales como procesamiento químico, producción de minerales y aceite lubricante, purificación de biodiesel. También se utiliza para el rendimiento de filtración en la elaboración de cerveza, jugos, vino, jarabes de azúcar, vegetales comestibles y aceites de pescado.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
Harborlite es una marca registrada de Harborlite Corportion.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Filter aid, Harborlite 800 |
Densidad | 2.3 |
Cantidad | 500 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |