Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Placas de filtro, discos, Grado C 160
Placas de filtro con una mayor resistencia a la humedad para la filtración y la absorción de líquidos.
14.70€ - 18.80€
Especificaciones
Peso base | 160 g/m2 |
---|---|
Formato | Disco |
Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
Grado | C 160 |
Cantidad | 50/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922930
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-343-090 |
90 m |
14.70€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15932930
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-343-150 |
150 mm |
18.80€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Fabricado con línters de algodón y pulpa refinada
- Adecuado para la preparación de muestras analíticas
- Envasado a granel, no estéril
Especificaciones
160 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
50/paq. |
Disco | |
C 160 | |
0,3 mm |