Learn More
UVP Emisión de filtro para sala oscura de 503 nm a 523 nm UVP
Marca:  UVP 38-0352-01
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12803089
  • 1620.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-10-2024