Learn More
UVP Emisión de filtro para sala oscura de 668 nm a 722 nm UVP
Marca:  UVP 38-0339-01
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12833808
  • 995.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-10-2024