Learn More
UVP Emisión de filtro para sala oscura de 700 nm a 740 nm UVP
Marca:  UVP 38-0369-01
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12843808
  • 1620.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024