Learn More
UVP Emisión de filtro para sala oscura de 767 nm a 807 nm UVP
Marca:  UVP 38-0362-01
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12853808
  • 995.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024