Learn More
Macherey-Nagel™ Prueba Filtra Rap MN 615 con filtro de 1/4 pliegues
Se utiliza para análisis químico en el tratamiento de aguas residuales. El filtro plegado MN 615 1/4 es ideal para la determinación de materia seca.
Marca: Macherey-Nagel™ 531032
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Análisis químico en una planta de tratamiento de aguas residuales
- Ideal para su uso en procedimientos analíticos
- Resultados reproducibles
- Filtración conforme a la norma
- Calidad “Fabricado en Alemania”
- Determinación de materia seca: filtración para todos los parámetros N
Especificaciones
Plegado | |
Filtro plisado | |
320 mm |
MN 615 1/4 | |
320 mm |