Learn More
Erlab™ Cajas de filtración para armario de seguridad contra incendios Chemtrap H 402 Smart
Esta caja de filtración para gabinete de seguridad contra incendios Chemtrap H402 Smart emplea aire filtrado en recirculación, lo que ayuda a promover un aire ambiental continuo.
Marca: Erlab™ AG011
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Normas de seguridad Prestaciones de filtración probadas según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): Abierto: 490/542 (según el tipo de conexión) x P 520 x H 464 Cerrado: L490/542 x P 520 x H 326
- Flujo de aire (m3/h / CFM) 60 m3/h / 35 CFM
- Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo de energía: 20 W
- Piezas metálicas de acero anticorrosión recubiertas de poliéster 100%.
- El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
- Filtración de carbón para gases y vapores: AS : Para vapores orgánicos - BE+ : Para vapores orgánicos y ácidos F : Para vapores de formaldehído - K : Para vapores de amoníaco - Filtración de partículas para polvos HEPA H14 : Eficiencia de filtración del 99,995 % según norma EN1822
- Sensor de detección: Tipo A, para ácidos / Tipo F, para formaldehído / Tipo S, para disolventes
- Gas molecode opcional
- Collar masculino: 62 mm
- Manguito de conexión y abrazadera adaptables: 50 a 100 mm / 2 a 4 pulg.
- Tubo de conexión flexible: 1 m
- Interfaz de comunicación: Comunicación sencilla mediante sistema de pulsaciones LED: alarma del ventilador, alarma de rendimiento del filtro opcional
- eGuard: Interfaz para control remoto en tiempo real de parámetros de seguridad - compatible con PC
Especificaciones
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010 | |
Chemtrap H402 Smart Fire Safety Cabinet | |
Polyester | |
Sistema de filtro de aire recirculante |
520 mm | |
326 mm | |
542 mm |