Learn More
Erlab™ Cajas de filtración para armario de seguridad contra incendios Chemtrap V 201 Smart
Esta caja de filtración para gabinete de seguridad contra incendios Chemtrap V201 Smart emplea aire filtrado en recirculación, lo que ayuda a promover un aire ambiental continuo.
Marca: Erlab™ AG021
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Normas de seguridad Prestaciones de filtración probadas según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): Abierto: L 245 x P 1004 x H 632 / Cerrado: L 245 x P 554 x H 632
- Voltaje / Frecuencia: 110-230 V / 50-60 Hz
- Flujo de aire 35 m3 /h - 21 CFM
- Consumo de energía: 15 W
- Filtración de carbón para gases y vapores - AS : Para vapores orgánicos - BE+ : Para vapores orgánicos y ácidos F : Para vapores de formaldehído - K : Para vapores de amoníaco - Filtración de partículas para polvos HEPA H14 : 99,995 % de eficiencia de filtración según la norma EN1822
- Gas molecode opcional
- Sensor de detección: Tipo A, para ácidos / Tipo F, para formaldehído / Tipo S, para disolventes
- Collar masculino: 62 mm
- Manguito de conexión y abrazadera adaptables: 50 a 100 mm
- Tubo de conexión flexible: 1 m
- Piezas metálicas fabricadas en acero anticorrosión recubiertas de poliéster 100%.
- Módulo de filtración fabricado con polipropileno inyectado.
- Interfaz de comunicación: Comunicación sencilla mediante sistema de pulsaciones LED: alarma del ventilador, alarma de rendimiento del filtro opcional
- eGuard: Interfaz para control remoto en tiempo real de parámetros de seguridad - compatible con PC
Especificaciones
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010 | |
Chemtrap V 201 Smart Fire Safety Cabinet | |
245 mm | |
Sistema de filtro de aire recirculante |
554 mm | |
632 mm | |
Polyester |