Learn More
Schneider Gerd™ Pinzas de laboratorio de punta roma fina
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
145 mm
Estilo de punta:
Fina roma, acodada
Fina, roma
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Pinzas de laboratorio de punta roma fina
- Ideal para disección y aplicaciones generales de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Fina, roma |
| Longitud (métrico) | 145 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Cantidad (n.º por caja) | Unidad |
| Tipo | Pinzas, laboratorio |