Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 1-ply Green/Blue C Fold Hand Towels
Click to view available options
Color:
Azul, verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2640
Descripción
- 1 ply
- C-Fold interleaved for efficient dispensing with minimum waste
- Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
- Embossed finish ensuring softness and great comfort
- Available in white
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hand Towel |
| Longitud (imperial) | 12.20 in. |
| Longitud (métrico) | 310 mm |
| Anchura (imperial) | 8.54 in. |
| Anchura (métrico) | 217 mm |
| Material | Papel |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul, verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Tela | 1-ply |
| Mostrar más |