Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Center Feed Roll
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Descripción
- Disposable product for easy and quick handling, increase hygiene and reduced risk of contamination
- Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
- 2 ply
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Center-pull Towel |
| Longitud (imperial) | 6.69 in. |
| Longitud (métrico) | 170 mm |
| Anchura (imperial) | 334.64 ft. |
| Anchura (métrico) | 150 m |
| Material | Papel |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Tela | 2-ply |
| Mostrar más |