Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Mini Jumbo Toilet Roll, 76 mm Core
The Fine Touch 2 ply mini jumbo toilet roll provide a great solution for busy bathroom environments, they are both cost effective and economical whilst not compromising on quality. Available in a 300m option.
Marca:  Polyco Healthline PJBC150
66.07 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24146" para aplicar la oferta.
Código de producto. 30130278
  • 69.55€ / 12 rollos
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 76 mm solid core to allow compatibility with most dispensers
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
  • 2ply
toilet paper, cleaning, hygiene, janitorial
Especificaciones
Especificaciones
Papel higiénico
90 mm
150 m
Blanco
3.54 in.
334.64 ft.
Papel
2-ply
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Mini Jumbo Toilet Roll, 76 mm Core > White, 2-ply